Methoxyflurane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17285.06
L17285.06EA 89.5 EUR InStock
L17285.06
Methoxyflurane 97%
Methoxyflurane
Purity: 97% CAS No.: 76-38-0 Molecular Formula: CH3OCF2CHCl2 Formula Weight: 164.97 Flash Point: 37°(98°F) Melting Point: -36° Boiling Point: 105° Beilstein Reference: 1737766 UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00040144
Formule: C₃H₄Cl₂F₂O
Point d'ébullition: 105 °C
Point de fusion: –36 °C
Densité: 1.440
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040144
Numéro CAS: 76-38-0
EINECS: 200-956-0
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5994
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité