N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
L17433.06
L17433.06EA 185 EUR InStock
L17433.06
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Purity: 98% CAS No.: 145100-50-1 Molecular Formula: C7H4F6N2O4S2 Formula Weight: 358.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 97°/2mm Beilstein Reference: 5832565 MDL No.: MFCD00191834
Formule: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
MW: 358,23 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191834
Numéro CAS: 145100-50-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité