1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17440.06
L17440.06EA 106 EUR InStock
L17440.06
1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene ≥98%
1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
Purity: 98+% CAS No.: 65423-56-5 Molecular Formula: C12H19BrOSi Formula Weight: 287.27 Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 66°/0.3mm Beilstein Reference: 2256298 MDL No.: MFCD01318106
Formule: C₁₂H₁₉BrOSi
Point d'ébullition: 66 °C (0.3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318106
Numéro CAS: 65423-56-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité