Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17444.03
L17444.03EA 83.7 EUR InStock
L17444.03
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥99%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 66003-76-7 Molecular Formula: C13H10F3IO3S Formula Weight: 430.19 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3582403 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00191356
Formule: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
MW: 430,19 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191356
Numéro CAS: 66003-76-7
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité