5-Bromo-2-iodopyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17453.06
L17453.06EA 160 EUR InStock
L17453.06
5-Bromo-2-iodopyrimidine ≥98%
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 183438-24-6 Molecular Formula: C4H2BrIN2 Formula Weight: 284.88 Melting Point: 100-102° MDL No.: MFCD01318111
Formule: C₄H₂BrIN₂
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318111
Numéro CAS: 183438-24-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité