4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Isopropylbenzeneboronic acid
L17459.03
L17459.03EA 111 EUR InStock
L17459.03
4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 16152-51-5 Molecular Formula: C9H13BO2 Formula Weight: 164.01 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 2830262
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074614
Numéro CAS: 16152-51-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité