6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17508.03
L17508.03EA 117 EUR InStock
L17508.03
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4771-49-7 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 185-189° Beilstein Reference: 386914 MDL No.: MFCD00049347
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049347
Numéro CAS: 4771-49-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité