Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-5-nitrobenzoylchloride
L17523.14
L17523.14EA 59.1 EUR InStock
L17523.14
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle 96%
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle
Purity: 96% CAS No.: 25784-91-2 Molecular Formula: C7H3Cl2NO3 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 58-60° Boiling Point: 157-158°/11mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00059180
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 157…158 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059180
Numéro CAS: 25784-91-2
EINECS: 247-262-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité