N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17549.06
L17549.06EA 56.2 EUR InStock
L17549.06
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid 99%
N-(4-Carboxyphenyl)succinamic acid
Purity: 99% CAS No.: 76475-62-2 Molecular Formula: C11H11NO5 Formula Weight: 237.21 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 3355574 MDL No.: MFCD00029834
Formule: C₁₁H₁₁NO₅
MW: 237,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029834
Numéro CAS: 76475-62-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité