2-Chloro-4-méthoxypyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17697.03
L17697.03EA 188 EUR InStock
L17697.03
2-Chloro-4-méthoxypyridine ≥99%
2-Chloro-4-méthoxypyridine
Purity: 99% CAS No.: 17228-69-2 Molecular Formula: C6H6ClNO Formula Weight: 143.57 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5410 Boiling Point: 110-115°/10mm Beilstein Reference: 1423379 MDL No.: MFCD02093951
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point d'ébullition: 110…115 °C (10 mmHg)
Densité: 1.258
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093951
Numéro CAS: 17228-69-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité