3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
L17851.03
L17851.03EA 44.9 EUR InStock
L17851.03
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 248270-25-9 Molecular Formula: C7H6BFO3 Formula Weight: 167.93 Melting Point: ca 240° MDL No.: MFCD02093051
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093051
Numéro CAS: 248270-25-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité