4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
L17854.03
L17854.03EA 143 EUR InStock
L17854.03
4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98%
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 181219-01-2 Molecular Formula: C11H16BNO2 Formula Weight: 205.07 Melting Point: 150-152° Beilstein Reference: 7919059
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205,06 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319051
Numéro CAS: 181219-01-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité