4-sulphamidobenzoyl chloride DMF complex 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18428.06
L18428.06EA 108 EUR InStock
L18428.06
4-sulphamidobenzoyl chloride DMF complex 95%
4-sulphamidobenzoyl chloride DMF complex
Purity: 95% CAS No.: 1172493-99-0 Molecular Formula: C10H13ClN2O4S Formula Weight: 292.74 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02094019
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O₄S
MW: 292,74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094019
Numéro CAS: 1172493-99-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité