4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18432.03
L18432.03EA 47.1 EUR InStock
L18432.03
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 16331-48-9 Molecular Formula: C9H8ClNO2 Formula Weight: 197.62 Melting Point: ca 145° dec. UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02094022
Formule: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 145 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094022
Numéro CAS: 16331-48-9
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité