Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride ≥85%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetyl chloride hydrochloride
L18475.06
L18475.06EA 126 EUR InStock
L18475.06
Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride ≥85%, tech.
Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
Purity: 85% CAS No.: 60853-81-8 Molecular Formula: (CH3)2NCH2COCl.HCl Formula Weight: 158.03 Beilstein Reference: 3980151 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02094025
Formule: (CH₃)₂NCH₂COCl·HCl
MW: 158,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094025
Numéro CAS: 60853-81-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité