Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid

L18523.03
L18523.03EA 67.3 EUR InStock
L18523.03
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 305832-67-1 Molecular Formula: C5H4BNO2S Formula Weight: 152.97 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD02094029


Formule: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094029
Numéro CAS: 305832-67-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité