(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18659.03
L18659.03EA 187 EUR InStock
L18659.03
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine 97%
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Purity: 97% CAS No.: 153837-28-6 Molecular Formula: C18H30N2 Formula Weight: 274.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 36-40° Beilstein Reference: 6957993 Optical Rotation: -90° (c=1 in methanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD06795639
Formule: C₁₈H₃₀N₂
MW: 274,45 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Numéro MDL: MFCD06795639
Numéro CAS: 153837-28-6
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité