Isocyanate d'octyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18746.06
L18746.06EA 83 EUR InStock
L18746.06
Isocyanate d'octyle ≥97%
Isocyanate d'octyle
Formule: C₉H₁₇NO
Point d'ébullition: 200…204 °C
Densité: 0.880
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013887
Numéro CAS: 3158-26-7
EINECS: 221-598-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité