Vert clair SF, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Dihydrogen (ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-p'-sulphonatobenzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](m-sulphonatobenzyl)ammonium disodium salt, Acid Green 5, Light Green 2G, S or 2GN, CI 42095, Sodium 3-((-ethyl(-4-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ammonio)methyl)benzenesulphonate, Food Green n°2, Acid Green F, Fast acid Green N, CN DcL-30
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1886-25G
L1886-25GEA 195 EUR InStock
L1886-25G
Vert clair SF, Sigma-Aldrich®
Vert clair SF
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MW: 792,86 g/mol
Point de fusion: 288…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012121
Numéro CAS: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf1ab1e65a89b32895082b2d8108dac47e866fb6&vid=c449be20e478fe008dd3f8a8c798a49fcf3a005a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité