(R)-(+)-1-Octyne-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19045.03
L19045.03EA 93 EUR InStock
L19045.03
(R)-(+)-1-Octyne-3-ol ≥98%
(R)-(+)-1-Octyne-3-ol
Purity: 98+% CAS No.: 32556-70-0 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 100°/20mm Beilstein Reference: 2037704 Optical Rotation: +9.9° (neat) MDL No.: MFCD00192370
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (20 mmHg)
Densité: 0.866
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192370
Numéro CAS: 32556-70-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité