Harmine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19068.03 L19068.MD
L19068.03EA 84.9 EUR InStock
L19068.03 L19068.MD
Harmine ≥98%
Harmine
Purity: 98+% CAS No.: 442-51-3 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless Melting Point: 262-266° Beilstein Reference: 178813 MDL No.: MFCD00004958
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
Point de fusion: 262…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004958
Numéro CAS: 442-51-3
EINECS: 207-131-4
Merck Index: 14,4616
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité