2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
L19165.03
L19165.03EA 90.8 EUR InStock
L19165.03
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 97%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Purity: 97% CAS No.: 243863-36-7 Molecular Formula: C8H9F2NO Formula Weight: 173.16 Refractive Index: 1.4910
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236229
Numéro CAS: 243863-36-7
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité