3-Chloro-2-fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
L19227.03
L19227.03EA 117 EUR InStock
L19227.03
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 72235-55-3 Molecular Formula: C7H7ClFN Formula Weight: 159.59 Refractive Index: 1.5405
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631391
Numéro CAS: 72235-55-3
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité