4-Biphenylacetonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19243.04
L19243.04EA 101 EUR InStock
L19243.04
4-Biphenylacetonitrile ≥97%
4-Biphenylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 31603-77-7 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 93-97° Boiling Point: 146-150°/0.03mm MDL No.: MFCD00016403
Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 146…150 °C (0.03 mmHg)
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016403
Numéro CAS: 31603-77-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité