Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19247.06
L19247.06EA 136 EUR InStock
L19247.06
Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque ≥97%
Acide 2-bromo-5-iodobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 25252-00-0 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Melting Point: 174-176° MDL No.: MFCD00079716
Formule: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079716
Numéro CAS: 25252-00-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité