Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19249.03
L19249.03EA 59.1 EUR InStock
L19249.03
Benzhydryl isothiocyanate ≥97%
Benzhydryl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 3550-21-8 Molecular Formula: C14H11NS Formula Weight: 225.31 Melting Point: 58-60° Boiling Point: 160-165°/4mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00046815
Formule: C₁₄H₁₁NS
Point d'ébullition: 160…165 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046815
Numéro CAS: 3550-21-8
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité