(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19310.14
L19310.14EA 511 EUR InStock
L19310.14
(R)-(-)-2-Aminononane ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Aminononane
Purity: 99+% CAS No.: 74069-74-2 Molecular Formula: C9H21N Formula Weight: 143.27 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4271 Boiling Point: 73°/19mm Optical Rotation: -6° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03844739
Formule: C₉H₂₁N
Point d'ébullition: 73 °C (19 mmHg)
Densité: 0.782
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844739
Numéro CAS: 74069-74-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité