3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluoro-5-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
L19322.06
L19322.06EA 110 EUR InStock
L19322.06
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluoro-5-nitrotoluène ≥98%
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluoro-5-nitrotoluène
Purity: 98% CAS No.: 101646-02-0 Molecular Formula: C7H2ClF4NO2 Formula Weight: 243.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 200° Beilstein Reference: 5436538 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00674108
Formule: C₇H₂ClF₄NO₂
MW: 243,54 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Densité: 1.61
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674108
Numéro CAS: 101646-02-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité