N-Boc-L-isoleucinol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyl ((2S,3S)-1-hydroxy-3-methylpentan-2-yl)carbamate, Boc-isoleucinol
L19351.06
L19351.06EA 203 EUR InStock
L19351.06
N-Boc-L-isoleucinol 95%
N-Boc-L-isoleucinol
Purity: 95% CAS No.: 106946-74-1 Molecular Formula: C11H23NO3 Formula Weight: 217.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 121-126°/0.6mm Beilstein Reference: 3604099 MDL No.: MFCD00235929
Formule: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217,3 g/mol
Point d'ébullition: 121…126 °C (0.6 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00235929
Numéro CAS: 106946-74-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité