4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19441.MD
L19441.MDEA 52.4 EUR InStock
L19441.MD
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 155849-49-3 Molecular Formula: C6H10F3N.HCl Formula Weight: 189.61 Melting Point: ≈160° dec. Beilstein Reference: 1341222
Formule: C₆H₁₁ClF₃N
Point de fusion: ∼160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971993
Numéro CAS: 155849-49-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité