Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
L19507.06
L19507.06EA 92.1 EUR InStock
L19507.06
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3,5-difluorobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 210532-25-5 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 57-59° Beilstein Reference: 8053561 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02091378
Formule: C₆H₃ClF₂O₂S
MW: 212,6 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091378
Numéro CAS: 210532-25-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité