2-Bromo-3-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3-picoline
L19522.06
L19522.06EA 70.6 EUR InStock
L19522.06
2-Bromo-3-méthylpyridine ≥98%
2-Bromo-3-méthylpyridine
Purity: 98+% CAS No.: 3430-17-9 Molecular Formula: C6H6BrN Formula Weight: 172.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5695 Boiling Point: 218-219° Beilstein Reference: 107896 MDL No.: MFCD00239380
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 218…219 °C
Densité: 1.544
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239380
Numéro CAS: 3430-17-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité