2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19548.ME
L19548.MEEA 208 EUR InStock
L19548.ME
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine 99%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 106447-97-6 Molecular Formula: C6H5F3N2 Formula Weight: 162.11 Melting Point: 71-74° Beilstein Reference: 7869677 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00077455
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077455
Numéro CAS: 106447-97-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité