2-(Trifluorométhyl)pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19554.03
L19554.03EA 91.8 EUR InStock
L19554.03
2-(Trifluorométhyl)pyridine ≥99%
2-(Trifluorométhyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 368-48-9 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 3112 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD02183562
Formule: C₆H₄F₃N
Point d'ébullition: 139…141 °C
Densité: 1.28
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183562
Numéro CAS: 368-48-9
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité