4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19555.03
L19555.03EA 227 EUR InStock
L19555.03
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride ≥98%
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 144230-52-4 Molecular Formula: C5H9F2N.HCl Formula Weight: 157.59 Melting Point: ca 172° Beilstein Reference: 6812163
Formule: C₅H₁₀ClF₂N
Point de fusion: ∼ 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095381
Numéro CAS: 144230-52-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité