3-Amino-2-nitropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine
L19619.06
L19619.06EA 108 EUR InStock
L19619.06
3-Amino-2-nitropyridine 97%
3-Amino-2-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 13269-19-7 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Melting Point: 191-193° Beilstein Reference: 124467
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044102
Numéro CAS: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité