5-Isoquinolinecarboxylic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19637.MD
L19637.MDEA 114 EUR InStock
L19637.MD
5-Isoquinolinecarboxylic acid 96%
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 27810-64-6 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 278-281° Boiling Point: 60-62°/11mm MDL No.: MFCD03788744
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 60…62 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 278…281 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788744
Numéro CAS: 27810-64-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité