2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
L19655.06
L19655.06EA 84.9 EUR InStock
L19655.06
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 352303-67-4 Molecular Formula: C7H8BFO3 Formula Weight: 169.95 Beilstein Reference: 9191510 MDL No.: MFCD02094728
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094728
Numéro CAS: 352303-67-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité