trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oct-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
L19697.03
L19697.03EA 73.5 EUR InStock
L19697.03
trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester 97%
trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 83947-55-1 Molecular Formula: C14H27BO2 Formula Weight: 238.18 Refractive Index: 1.4460 Beilstein Reference: 7291389 MDL No.: MFCD03453667
Formule: C₁₄H₂₇BO₂
MW: 238,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453667
Numéro CAS: 83947-55-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité