3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19723.14
L19723.14EA 271 EUR InStock
L19723.14
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile 95%
3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 85331-33-5 Molecular Formula: C6H2Cl2N2 Formula Weight: 173.00 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 4390101 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03788758
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788758
Numéro CAS: 85331-33-5
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité