2-Amino-3,5-difluoropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
L19727.06
L19727.06EA 94.4 EUR InStock
L19727.06
2-Amino-3,5-difluoropyridine 98%
2-Amino-3,5-difluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 732306-31-9 Molecular Formula: C5H4F2N2 Formula Weight: 130.09 Melting Point: 55-59° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03788760
Formule: C₅H₄F₂N₂
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788760
Numéro CAS: 732306-31-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité