Magnesium tert-butoxide ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19745.18
L19745.18EA 118 EUR InStock
L19745.18
Magnesium tert-butoxide ≥90%
Magnesium tert-butoxide
Purity: 90+% CAS No.: 32149-57-8 Molecular Formula: C8H18MgO Formula Weight: 170.54 Beilstein Reference: 3979348 UN No.: UN2921 MDL No.: MFCD03788761
Formule: C₈H₁₈MgO₂
MW: 170,535 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788761
Numéro CAS: 32149-57-8
EINECS: 250-931-3
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité