Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L19752.03
L19752.03EA 135 EUR InStock
L19752.03
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 131274-22-1 Molecular Formula: C12H28BF4P Formula Weight: 290.13 Melting Point: 266-267° Beilstein Reference: 8813613


Formule: C₁₂H₂₈BF₄P
Point de fusion: 266…267 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039975
Numéro CAS: 131274-22-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité