4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19794.03
L19794.03EA 198 EUR InStock
L19794.03
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 183673-71-4 Molecular Formula: C11H20N2O4 Formula Weight: 244.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 7588844 MDL No.: MFCD01318728
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Point de fusion: ∼ 290 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD01318728
Numéro CAS: 183673-71-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité