1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 8-Amino-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic Acid
L19795.03
L19795.03EA 161 EUR InStock
L19795.03
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal 98%
1-Amino-4-oxocyclohexanecarboxylic acid ethylene ketal
Purity: 98% CAS No.: 54621-18-0 Molecular Formula: C9H15NO4 Formula Weight: 201.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 301-304° Beilstein Reference: 1373325 MDL No.: MFCD03790906
Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Point de fusion: 301…304 °C
Numéro MDL: MFCD03790906
Numéro CAS: 54621-18-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité