6-Fluorosalicylaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
L19900.03
L19900.03EA 134 EUR InStock
L19900.03
6-Fluorosalicylaldéhyde ≥97%
6-Fluorosalicylaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 38226-10-7 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.12 Melting Point: 37-39° Beilstein Reference: 1935289
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090996
Numéro CAS: 38226-10-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité