Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L19915.06
L19915.06EA 792 EUR InStock
L19915.06
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique ≥98%
Acide 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinemétaborique
Purity: 98% CAS No.: 501435-91-2 Molecular Formula: C5H4BBrFNO2 Formula Weight: 219.81 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD04039317


Formule: C₅H₄BBrFNO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039317
Numéro CAS: 501435-91-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité