7-Bromo-1-chloroisoquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19946.06
L19946.06EA 203 EUR InStock
L19946.06
7-Bromo-1-chloroisoquinoléine ≥97%
7-Bromo-1-chloroisoquinoléine
Purity: 97% CAS No.: 215453-51-3 Molecular Formula: C9H5BrClN Formula Weight: 242.50 Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 8404252
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242,50 g/mol
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039320
Numéro CAS: 215453-51-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité