Ethyl-2,2-diethylbutyrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19972.06
L19972.06EA 223 EUR InStock
L19972.06
Ethyl-2,2-diethylbutyrate 98%
Ethyl-2,2-diethylbutyrate
Purity: 98% CAS No.: 34666-17-6 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Refractive Index: 1.4055 Boiling Point: 85-87°/30mm Beilstein Reference: 1757834 MDL No.: MFCD00154424
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C (30 mmHg)
Densité: 0.884
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154424
Numéro CAS: 34666-17-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité