2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20003.03
L20003.03EA 159 EUR InStock
L20003.03
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 55304-75-1 Molecular Formula: C6H2Cl2F3N Formula Weight: 215.99 Refractive Index: 1.4845 Boiling Point: 194-196° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042245
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,99 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042245
Numéro CAS: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité